Få mere at vide
Tocris Bioscience™ iCRT 14
Artikelnummer. 18054972
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054972 50 mg
18025712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054972 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4299/50
Inhibits β-catenin-responsive transcription (CRT)
Potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT) (IC50 = 40.3 nM in assays of Wnt pathway activity). Thought to directly influence the interaction between β-catenin and TCF4. Induces marked G0/G1 cell cycle arrest in HCT-116 and HT29 cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 677331-12-3
Molekylær formel C21H17N3O2S
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale iCRT 14
Mængde 50 mg
Formel vægt 375.44
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 375.446
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.