Få mere at vide
ICP-OES VIS Wave Cal-løsning: K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 μg/ml; Ba, Ca @ 1 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-OES VIS Wave Cal-løsning: K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 μg/ml; Ba, Ca @ 1 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-23-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 250 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Barium 1 μg/mL/Calcium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Sodium 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Potassium 50 μg/mL |