Få mere at vide
ICP-OES Instrumentkontrol Standard 3: K, P, S @ 100 μg/ml; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/ml i 5% HCl, VHG™
Beskrivelse
ICP-OES Instrumentkontrol Standard 3: K, P, S @ 100 μg/ml; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/ml i 5% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| CAS | 7440-38-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7439-98-7, 7440-02-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 250 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 20 μg/mL/Lanthanum 20 μg/mL/Lithium 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Scandium 20 μg/mL/Sodium 20 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL |