Få mere at vide
ICP-OES Instrumentkalibreringsstandard 4: AS, Tl @ 100 μg/ml; Cd, Pb, Se @ 50 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-OES Instrumentkalibreringsstandard 4: AS, Tl @ 100 μg/ml; Cd, Pb, Se @ 50 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-43-9, 7439-92-1, 7782-49-2, 7440-28-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 50 μg/mL/Cadmium 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Thallium 50 μg/mL |