Få mere at vide
ICP-MS Tuning Standardløsning til HP ∣r, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496485
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496485 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15496485
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042586.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICP-MS Tuning Standard solution for HP™
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00240453
FN nummer UN3264
Mængde 100 ml
Grad Specpure