Få mere at vide
ICP-MS Tuning Standardløsning til 6020 CLP-M, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ICP-MS Tuning Standard solution for 6020 CLP-M |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Matrix: 2% HNO3 |
| MDL nummer | MFCD00240453 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure™ |