Få mere at vide
ICP-MS Tuning-løsning I: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y @ 10 ug/ml i 2% HNO3 / 5% HCl, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS Tuning-løsning I: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y @ 10 ug/ml i 2% HNO3 / 5% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Rhodium/Thallium/Uranium/Yttrium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Rhodium/Thallium/Uranium/Yttrium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3/HCl |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Barium 1 μg/mL/Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Cobalt 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Rhodium 1 μg/mL/Thallium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL/Yttrium 1 μg/mL |