Få mere at vide
ICP-MS tuning-løsning: Ce, Co, Li, Tl, Y @ 10 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS tuningløsning: Ce, Co, Li, Tl, Y @ 10 ug/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium/Yttrium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |