Få mere at vide
ICP-MS tuning-løsning: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 1 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS tuningsløsning: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 1 ug/L i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Lithium 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thallium 1 μg/L/Yttrium 1 μg/L |