Få mere at vide
ICP-MS tuning-løsning: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1ug/L; Ba @ 10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003051
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30003051 500 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30003051 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLMSTNG8500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS tuning-løsning: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1ug/L; Ba @ 10 ug/L i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Beryllium 1 μg/L/Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Indium 1 μg/L/Iron 1 μg/L/Lead 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thorium 1 μg/L/Uranium 1 μg/L/Barium 10.01 μg/L