Få mere at vide
ICP-MS tuning-løsning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003017
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003017 100 ml
17907929 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30003017 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLMSTNG6100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS tuning-løsning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-69-9, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6
Analyt- eller komponentnavne Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortyndet salpetersyre
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Barium 10 μg/L/Beryllium 10 μg/L/Bismuth 10 μg/L/Cerium 10 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10 μg/L/Lead 10 μg/L/Lithium 10 μg/L/Magnesium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L