Få mere at vide
ICP-MS tuning-løsning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17907929
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17907929 500 ml
30003017 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17907929 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLMSTNG6500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS tuning-løsning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
CAS 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-69-9
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Beryllium 9.99 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10.01 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Barium 10.03 μg/L/Bismuth 10.03 μg/L/Cerium 10.03 μg/L/Uranium 10.03 μg/L/Lead 10.06 μg/L/Magnesium 10.06 μg/L