Få mere at vide
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (koncentrat): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (koncentrat): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, TB, Pb, U @ 10 ug/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Uranium/Beryllium/Cerium/Barium/Magnesium/Yttrium/Terbium |
| CAS | 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1, 7439-93-2, 7440-61-1, 7440-41-7 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Uranium/Beryllium/Cerium/Barium/Magnesium/Yttrium/Terbium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Beryllium 10.01 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Barium 10.02 μg/mL/Magnesium 10.02 μg/mL/Yttrium 10.02 μg/mL/Terbium 10.07 μg/mL |