Få mere at vide
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 2 (koncentreret): Be, Mg, Co, In, Ce, Pb @ 10 ug/ml i 1% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 2 (koncentreret): Be, Mg, Co, In, Ce, Pb @ 10 ug/ml i 1% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Magnesium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1, 7439-95-4 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Magnesium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL |