Få mere at vide
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Koncentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 1% HNO3, 0,5% HCl, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Koncentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 1% HNO3, 0,5% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| CAS | 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Yttrium 9.99 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.02 μg/mL/Lithium 10.02 μg/mL/Thallium 10.04 μg/mL |