Få mere at vide
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (koncentrat): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003179
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003179 500 ml
30002959 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30003179 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLMSTNG1500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (koncentrat): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium
CAS 7440-45-1, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cerium 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL