Få mere at vide
ICP-MS opsætningsløsning: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 10 μg/L i 1% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS opsætningsløsning: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 10 μg/L i 1% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL |