Få mere at vide
ICP-MS Multi-Element Standard (7 elementer) i 5 % salpetersyre (HNO 3 ) og 0,2 % flussyre (HF), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11459079 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11459079
Brand: Reagecon ICP7A20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af ultrarene metaller eller salte analyseret ved titrering og ICP-MS før fremstilling
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af massespektroskopistandarder), tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
  • Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
  • Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
  • OversigtKoncentration
    Sølv (Ag)50μ g/ml(ppm)
    Aluminium (Al)100μ g/ml(ppm)
    Bor (B)100μ g/ml(ppm)
    Barium (Ba)100μ g/ml(ppm)
    Natrium (Na)100μ g/ml(ppm)
    Kalium (K)1000μ g/ml(ppm)
    Silicium (Si)500μ g/ml(ppm)
Tekniske data
Oversigt Matrix: 5% HNO₃, 0.2% HF
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Multi-element
Fysisk form Væske
Koncentration Mixed concentrations of each element
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Element Multi-element
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, hydrofluoric acid, alkali fluorosilicates