Få mere at vide
ICP-MS KED opsætningsløsning: Co @ 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L i 1% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS KED opsætningsløsning: Co @ 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L i 1% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium/Cobalt |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cerium/Cobalt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 250 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 1 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL |