Få mere at vide
ICP-MS intern standard: Tb @ 100 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17992116
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17992116 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17992116 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISTB100100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS intern standard: TB @ 100 ug/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium
CAS 7440-27-9
Analyt- eller komponentnavne Terbium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tb
Koncentration 100 μg/ml
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
SMIL [Tb]
IUPAC navn terbium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 158.925
Mængde 100 ml
Formel vægt 158,925 g/mol