Få mere at vide
ICP-MS intern standard: Tb @ 100 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS intern standard: TB @ 100 ug/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Tb |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Synonym | Terbium ingot, Terbium foil |
| InChI formel | InChI=1S/Tb |
| SMIL | [Tb] |
| IUPAC navn | terbium |
| Vis mere |