Få mere at vide
ICP-MS intern standard: Ge @ 100 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS intern standard: Ge @ 100 ug/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Germanium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Ge |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Synonym | Ge |
| InChI formel | InChI=1S/Ge |
| SMIL | [Ge] |
| IUPAC navn | Germanium |
| Vis mere |