Få mere at vide
ICP-MS intern standard: Ge @ 100 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003093
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30003093 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30003093 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISGE100100
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS intern standard: Ge @ 100 ug/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
CAS 7440-56-4
Analyt- eller komponentnavne Germanium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Ge
Koncentration 100 μg/mL
Synonym Ge
InChI formel InChI=1S/Ge
SMIL [Ge]
IUPAC navn Germanium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 72.64
Mængde 100 ml
Formel vægt 73.9212 g/mol