Få mere at vide
ICP-MS Interference Check Standardløsning B til 6020, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416615
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416615 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15416615
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044713.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICP-MS Interference Check Standard solution B for 6020
MDL nummer MFCD00803324
FN nummer UN3264
Mængde 100 ml
Grad Specpure