Få mere at vide
ICP-MS CRQL Løsning 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20; Se @ 50; Ba @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyre, VHG™
Artikelnummer. 17918709
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17918709 100 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17918709 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGCRQL2MS100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-MS CRQL Løsning 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20; Se @ 50; Ba @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
CAS 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7439-92-1, 7439-96-5
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Arsenic 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cadmium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Antimony 20 μg/mL/Chromium 20 μg/mL/Copper 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Barium 100 μg/mL