Description
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Være | 10 μg/ml |
| Bi | 10 μg/ml |
| Ce | 10 μg/ml |
| Co | 10 μg/ml |
| I | 10 μg/ml |
| Mg | 10 μg/ml |
| Ni | 10 μg/ml |
| Pb | 10 μg/ml |
| U | 10 μg/ml |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Multi-Element Solution 5 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| Teknik | ICP-MS |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Løsningstype | Standardløsning |
| Type | ICP/ICP-MS Standard |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3 |
| Mængde | 125 ml |
| Grad | ICP/ICP-MS |
| Show More |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug