Indeholder
En flaske Multi-Element Solution 2A og en flaske Mercury (Hg).
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Bemærk: 2-pakningen består af en flaske Multi-Element Solution 2A og en flaske kviksølv (Hg). (Kviksølv leveres som en separat løsning på grund af uforenelighed med andre elementer.)
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ag | 10 μg/ml |
| Al | 10 μg/ml |
| Som | 10 μg/ml |
| Ba | 10 μg/ml |
| Være | 10 μg/ml |
| Ca | 10 μg/ml |
| Cd | 10 μg/ml |
| Co | 10 μg/ml |
| Cr | 10 μg/ml |
| Cs | 10 μg/ml |
| Cu | 10 μg/ml |
| Fe | 10 μg/ml |
| Ga | 10 μg/ml |
| K | 10 μg/ml |
| Li | 10 μg/ml |
| Mg | 10 μg/ml |
| Mn | 10 μg/ml |
| Na | 10 μg/ml |
| Ni | 10 μg/ml |
| Pb | 10 μg/ml |
| Rb | 10 μg/ml |
| Se | 10 μg/ml |
| Sr | 10 μg/ml |
| Tl | 10 μg/ml |
| U | 10 μg/ml |
| V | 10 μg/ml |
| Zn | 10 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Multi-Element Solution 2A |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | ICP-MS |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Løsningstype | Standard Solution |
| Type | ICP/ICP-MS Standard |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HNO3 |
| Mængde | 125 ml |
| Grad | ICP/ICP-MS |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug