Få mere at vide
Kalibreringsstandard 2A uden kviksølv til ICP/MS, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11486048
compliance-icons
Kalibreringsstandard 2A uden kviksølv til ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11486048 Shop alle SPEX Certiprep produkter
125 mL, 125ml
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 11486048
Brand: SPEX Certiprep CLMS2AN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag10 μg/ml
Al10 μg/ml
Som10 μg/ml
Ba10 μg/ml
Være10 μg/ml
Ca10 μg/ml
Cd10 μg/ml
Co10 μg/ml
Cr10 μg/ml
Cs10 μg/ml
Cu10 μg/ml
Fe10 μg/ml
Ga10 μg/ml
K10 μg/ml
Li10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Mn10 μg/ml
Na10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Rb10 μg/ml
Se10 μg/ml
Sr10 μg/ml
Tl10 μg/ml
U10 μg/ml
V10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Multi-Element Solution 2A without Mercury
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type ICP/ICP-MS Standard
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 125 mL
Grad ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10mg/L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Multi-element Solution 2A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kalibreringsstandard 2A uden kviksølv til ICP/MS, SPEX CertiPrep™ >