Få mere at vide
ICP, ICP-MS Multi Element Standard i 2 til 5 % salpetersyre (15 elementer), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11469079 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469079 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Product Code. 11469079 Supplier Reagecon Supplier No. ICP15A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6820.00 DKK
    3757.79 DKK / 100ml
    Spare 3062.21 DKK
    44% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Fremstillet af ultra-rene metaller eller salte
  • De anvendte råmaterialer analyseres ved titrering og ICP-MS
  • Separate standarder, der bruges til at kontrollere eller kalibrere titrering/ICP-MS
  • Fremstillet gravimetrisk ved brug af massebalance
    • 100 % mindre sum af alle urenheder
  • ISO/IEC 17025
    • Til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS
    • Til kalibrering af laboratorievægte
    • Til temperaturkalibrering -90 til 650° C
    • Til tæthedsmåling ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham-pyknometri
    • Til visse kompleksometriske titreringer
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH
  • Produceret i et stærkt kontrolleret renrumsmiljø ved hjælp af ultrarent vand, tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker
  • Alle måleusikkerheder beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret ved 95 % konfidensniveau
Specifications
Emballage HDPE tredobbelt udvasket
Analyt- eller komponentnavne 100 μg/mL each of aluminum, barium, calcium cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, magnesium, manganese, sodium, nickel, lead, titanium, zinc
Fysisk form Væske
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Ionkromatografi, XRF, Kationmåling
FN nummer 1760
Type ICP/ICP-MS Standard
Element Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
Opløsningsmiddel eller Matrix 2 til 5% HNO3
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt carbonate, nitric acid