Få mere at vide
ICP, ICP-MS Multi-Element Standard (19 Elementer) i 5% Salpetersyre (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11419079 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419079 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419079 Leverandør Reagecon Leverandørnr. ICP19A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4495.00 DKK
    3757.79 DKK / 100ml
    Spare 737.21 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fremstillet af ultrarene metaller eller salte analyseret ved titrering og ICP-MS før fremstilling
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af massespektroskopistandarder), tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt-udvaskede forrensede flasker.
  • Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
  • Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
  • Multi-element standard (19 elementer):
  • OversigtKoncentration
    Aluminium (Al)100μ g/ml (ppm)
    Barium (Ba)5μ g/ml (ppm)
    Beryllium (Be)1μ g/ml (ppm)
    Bismuth (Bi)200μ g/ml (ppm)
    Bor (B)15μ g/ml (ppm)
    Cadmium (Cd)20μ g/ml (ppm)
    Chrom (Cr)25μ g/ml (ppm)
    Kobolt (Co)20μ g/ml (ppm)
    Kobber (Cu)30μ g/ml (ppm)
    Gallium (Ga)150μ g/ml (ppm)
    Indium (In)200μ g/ml (ppm)
    Jern (Fe)15μ g/ml (ppm)
    Bly (Pb)200μ g/ml (ppm)
    Mangan (Mn)5μ g/ml (ppm)
    Nikkel (Ni)50μ g/ml (ppm)
    Sølv (Ag)50μ g/ml (ppm)
    Strontium (Sr)1μ g/ml (ppm)
    Thallium (Tl)40μ g/ml (ppm)
    Zink (Zn)20μ g/ml (ppm)
Tekniske data
Oversigt Matrix: 5% HNO₃
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Multi-element
Fysisk form Væske
Koncentration Blandede koncentrationer af hvert grundstof
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Ionkromatografi, XRF, Kationmåling
Element Multi-element
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid