Få mere at vide
ICP-AES CRQL Løsning 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, PB @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni @ 40; Co, V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyre, VHG™
Artikelnummer. 30003187
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30003187 100 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30003187 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGCRQL1AES100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICP-AES CRQL Løsning 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, PB @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni @ 40; Co, V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4, 7440-38-2
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnavne Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Manganese 15 μg/mL/Copper 25 μg/mL/Thallium 25 μg/mL/Selenium 35 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Antimony 60 μg/mL/Zinc 60 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL