Få mere at vide
Memmert™ CO2 Incubator ICO
Artikelnummer. 15516425 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
241 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15516425 56 l Hver
15682244 107 l Hver
15578675 156 l -
15692244 241 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15516425 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICO50
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til inkubation med CO2, biosyntese og celleinkubation i laboratoriet.
Steril, sikker og pålidelig – disse tre ord beskriver Memmert CO2-inkubator ICO til industriel brug.
  • Modelstørrelser: 50, 105, 150, 240
  • Temperaturjusteringsområde: +18°C til +50°C
  • CO2-justeringsområde: 0 til 20 %
  • Fugtjusteringsområder: 40 til 97 % rh (med valgmulighed K7)
  • O2-justeringsområder: 1 til 20 % (med valgmulighed T6)
  • 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
  • AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
  • Perfekt fordeling af temperatur, luftfugtighed og CO2
  • Langtidsstabil og repeterbart nøjagtig
  • Det indvendige kammer, inklusive alle installationer og sensorer, kan steriliseres ved +180°C med et 60-minutters program
  • Visuel og akustisk alarm samt alarmnotifikation til mobiltelefoner, hvis de individuelt justerbare temperatur-, CO2-, O2-, eller fugtighedsområder overskrides
  • Batteribufferet ControlCOCKPIT: Driftsskærm, logning og CO2-styring er fuldt funktionsdygtige selv ved strømsvigt
  • Fejlsikker, FDA-kompatibel logning af temperatur, CO2 , O2, luftfugtighed, tidsdata for åben låge
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO2, programtid, tidszoner, sommer-/vintertid
Aktiv fugtighedskontrol sikrer korte genopretningstider efter lågen er blevet åbnet og minimerer fordampning. Sammen med opvarmningen af det indre fra alle seks sider og den opvarmede indvendige glaslåge giver det maksimal beskyttelse af celle- og vævskulturer og undgår farlig dannelse af kondens. Den turbulensfrie kammerventilation sikrer en konstant og ensartet atmosfære.
Tekniske data
Alarmtyper Optisk og akustisk
Kapacitet (metrisk) hylde 15 kg
Controller type TwinDISPLAY: adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD
Kapacitet (metrisk) 56 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Materiale Tekstureret rustfrit stål, forzinket stål bagpå
Antal hylder 1
Ilt kontrol 1 til 20 %
Relativ luftfugtighed 40 til 97 %
Temperaturområde (metrisk) 18 °C til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Desinfektionstid 60 min.
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Hyldemateriale Perforeret rustfrit stål
Stopur Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 425 mm
Dimensioner (L x B x H) 521 x 559 x 791 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 74 kg
Vægt (metrisk) 55 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz