Få mere at vide
Icilin, MedChemExpress
Beskrivelse
Icilin (AG-3-5) is a super-agonist of the transient receptor potential M8 (TRPM8) ion channel. Icilin activates TRPM8 in EGTA in a dose-dependent manner (EC50=1.4 μM). Icilin is a 'super-cooling agent'. Icilin attenuates autoimmune neuroinflammation through modulation of the T-cell response.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Icilin |
| CAS | 36945-98-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H13N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AG-3-5 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 54 mg/mL (173.47 mM) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=CC=C2O)CC=C(C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.29 |
| Vis mere |