Få mere at vide
R&D Systems™ ICI 204,448 hydrochloride
Beskrivelse
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride |
| CAS | 121264-04-8 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C23H26Cl2N2O4.HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 501.84 |
For Research Use Only