missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ICI 182,780
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4783525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742564 1 mg
30001177 10 mg
18742654 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1047/1
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Estrogen receptor antagonist

ICI 182,780 is a high affinity estrogen receptor antagonist (IC50 = 0.29 nM), devoid of any partial agonism both in vitro and in vivo. ICI 182,780 is a high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. ICI 182,780 inhibits MCF-7 human breast cancer cell growth in vitro and shows antitumor activity in mice models. ICI 182,780 penetrates the blood-brain-barrier and has neuronal functional effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 129453-61-8
Molekylær formel C32H47F5O3S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ICI 182, 780
Mængde 1 mg
Formel vægt 606.77
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 606.777
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.