Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ICI 182,780
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742564
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742564 1 mg
30001177 10 mg
18742654 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1047/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1147.65 DKK / 1mg
    Spare 67.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Estrogen receptor antagonist
ICI 182,780 is a high affinity estrogen receptor antagonist (IC50 = 0.29 nM), devoid of any partial agonism both in vitro and in vivo. ICI 182,780 is a high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. ICI 182,780 inhibits MCF-7 human breast cancer cell growth in vitro and shows antitumor activity in mice models. ICI 182,780 penetrates the blood-brain-barrier and has neuronal functional effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129453-61-8
Molekylær formel C32H47F5O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICI 182, 780
Mængde 1 mg
Formel vægt 606.77
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 606.777