Få mere at vide
ICH/USP parenteral kombineret-1 målelementer: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/ml i 5% HNO3, oversat HF, VHG™
Artikelnummer. 30002992
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30002992 100 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30002992 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGICHUSPTELF100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICH/USP parenteral kombineret-1 målelementer: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/ml i 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum
CAS 7440-28-0, 7440-22-4, 7782-49-2, 7440-36-0, 7439-93-2, 7440-50-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Thallium 8 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Selenium 80 μg/mL/Antimony 90 μg/mL/Lithium 250 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Tin 600 μg/mL/Barium 700 μg/mL/Chromium 1100 μg/mL/Molybdenum 1500 μg/mL