Få mere at vide
ICH/USP Mundlige Målelementer Standard D: Cr @ 11.000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/ml i 5% HNO3/tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 17929389
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17929389 100 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17929389 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGICHUSPTELD100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
ICH/USP Mundlige Målelementer Standard D: Cr @ 11.000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/ml i 5% HNO3/tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium
CAS 7439-93-2, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-98-7, 7440-31-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Lithium 550 μg/mL/Antimony 1200 μg/mL/Barium 1400 μg/mL/Copper 3000 μg/mL/Molybdenum 3000 μg/mL/Tin 6000 μg/mL/Chromium 11000 μg/mL