Få mere at vide
ICH/USP Oral Target Elements Standard B: Ni @ 200; Ag, Se @ 150; V @ 100; Co @ 50; Tl @ 8 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICH/USP Oral Target Elements Standard B: Ni @ 200; Ag, Se @ 150; V @ 100; Co @ 50; Tl @ 8 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel |
| CAS | 7440-28-0, 7440-48-4, 7440-62-2, 7782-49-2, 7440-22-4, 7440-02-0 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Thallium 8 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Selenium 150 μg/mL/Silver 150 μg/mL/Nickel 200 μg/mL |