Få mere at vide
BINDER™ ICH lysmodul med LQC
Artikelnummer. p-200104334 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Artikelnummer. 30238296
Brand: BINDER™ 80122443
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ICH-Q1B lysmodul med lysdosiskontrol
Modulet består af:
  • VIS kassette
  • UVA kassette
  • Sfærisk VIA sensor
  • Sfærisk UVA-sensor
  • Uafhængig strømforsyning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
Materiale Glas
Type Belysning
Inkluderer LQC