Få mere at vide
BINDER™ ICH lysmodul med LQC
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Beskrivelse
Modulet består af:
- VIS kassette
- UVA kassette
- Sfærisk VIA sensor
- Sfærisk UVA-sensor
- Uafhængig strømforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470 |
| Materiale | Glas |
| Type | Belysning |
| Inkluderer | LQC |