Få mere at vide
BINDER™ ICH lysmodul
Product Code. p-200104333 Shop All BINDER Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Til brug med (udstyr):
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Product Code. 30238258
missing translation for 'mfr': BINDER™ 80122441
Only null left
Add to basket
Add to basket
ICH-Q1B lysmodul
Modulet består af:
  • VIS kassette
  • UVA kassette
  • Uafhængig strømforsyning
Specifications
Til brug med (udstyr) KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
Materiale Glas
Type Belysning