Få mere at vide
BINDER™ ICH lysmodul
Artikelnummer. 30238384 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Artikelnummer. 30238384
Brand: BINDER™ 80122442
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ICH-Q1B lysmodul
Modulet består af:
  • VIS kassette
  • UVA kassette
  • Uafhængig strømforsyning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Materiale Glas
Type Belysning