Få mere at vide
BINDER™ ICH lysmodul
Artikelnummer. 30238258 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30238258 KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
30238384 KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30238258 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 80122441
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ICH-Q1B lysmodul
Modulet består af:
  • VIS kassette
  • UVA kassette
  • Uafhængig strømforsyning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470
Materiale Glas
Type Belysning