Få mere at vide
Sampling Systems™ Isprøveudtager
Artikelnummer. 15869371 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
550 mm
1050 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15869371 550 mm Hver
15849371 1050 mm Hver
15859371 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869371 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 6000A550
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Udstyret med en skarp skærkant for at hjælpe den med at grave ind i produktet. Sampling Systems™ Ice Sampler er ideel til prøveudtagning af hårde materialer såsom frosne produkter eller voks.
  • Enkeltpunktsprøvetager
  • 316 rustfrit stål
  • Når prøveudtageren skubbes ind i produktet, drej håndtaget
  • Rullen skæres ind i produktet, og prøven vil blive deponeret i prøveopsamlingskammeret
  • Fjernelse af cylinderen vil give adgang til prøven
Tekniske data
Produkttype Isprøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Størrelse 40 mm prøvetagningshoveddiameter
Længde (metrisk) 550 mm