Få mere at vide
Sampling Systems™ Isprøvetager
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 316L rustfri stålkonstruktion
- Klar polystyren reagensglas
- Designet til let at kunne skilles ad til rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Isprøvetager |
| Inkluderer | Prøvetager og et reagensglas |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |