Få mere at vide
Kartell™ Isspand
Kapacitet (metrisk):
4,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udstyret med låg og to sidehåndtag
- Tykkelse omkring 15 mm
- Fremragende isoleringsfunktion
- Kan bruges med tør- eller hakket is og køleblandinger
- Tåler flydende nitrogen i et par minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Diameter (metrisk) | 270 mm |
| Lukketype | Låg |
| Inkluderer | Låg og to sidehåndtag |
| Materiale | Udvidet Pur |
| Farve | Rød |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 l |