Få mere at vide
Sampling Systems™ Isborer
Artikelnummer. 15879371 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879371
Brand: Sampling Systems™ 6005A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret med skarpe skæretænder, som gør, at enheden er velegnet til brug på frosne produkter såsom kød. Sampling Systems™ Ice Borer er en robust og effektiv prøveudtager, der er ideel til prøveudtagning af is og voksagtige produkter.
  • Velegnet til is, voks og andre lignende materialer
  • 316 rustfrit stål
  • Drej prøveudtageren, mens den skubbes ind i produktet
  • Den skarpe kant vil skære ind i produktet, og prøven vil blive aflejret i røret
  • Skub udledningsstangen ned i isboreren for at fjerne prøven
Tekniske data
Produkttype Isborer
Materiale Rustfrit stål (316)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Is, voks og andre lignende materialer
Dimensioner (L x B) 1000 x 25 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Bredde (metrisk) 25 mm