Beskrivelse
- Velegnet til brug i åbne eller overdækkede badekar
- Den integrerede tryk-/sugepumpe gør det muligt at bruge ICC-styring til interne og eksterne applikationer
- Tilslut blot det valgfrie pumpesæt. ICC-styringen har også en valgfri kølespiral, der gør det muligt at arbejde tæt på omgivelsestemperaturerne
- Programfunktionen kan gemme og køre op til 10 individuelle procedurer med 10 trin
- ICC-kontrolcirkulationspumpen er først i sin klasse med et integreret bærehåndtag, der muliggør komfortabel transport og sikker opbevaring takket være det smarte stativ
- Den store TFT-farveskærm tilbyder intuitiv kontrol af alle procesparametre
- Temperaturområde: RT til 150 °C
- Temperaturstabilitet:± 0,01 K
- Kraftig, hastighedsstyret tryk-/sugepumpe
- Holdeklemme til fastgørelse af cirkulationspumpen til et badekar, praktisk bærehåndtag og integrerede beslag
- Stort letlæseligt TFT-display for temperatur, pumpehastighed, påfyldningsniveau og sikkerhedstemperatur
- Programmeringsfunktion med 10 individuelle programmer, hver med 10 trin
- Justerbart sikkerhedskredsløb
- Tilslutning til ekstern PT 100 temperatursonde
- Visuelle og akustiske sikkerhedsadvarsler
- USB / RS 232 interface til PC kontrol og dokumentation vha labworldsoft™ , samt til online firmwareopdateringer
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 18 l/min. |
| Pumpetype | Tryk/sugepumpe |
| Vise | TFT |
| Maks. Tryk | 0,3 bar |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 150 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 145 x 340 mm |
| Vægt (metrisk) | 3.75 kg |
| Elektriske krav | 50/60 Hz |
| Spænding | 230 V, 115 V |