Beskrivelse
- Systemet inkluderer ICC Control Immersion Circulator, BL.ICC Bath Bridge og PDS.IB.R.RO pumpeforbindelsessæt med flowfordeler til jævn temperaturkontrol af det rustfri stålbad
- 15 lasermarkeringer gør det nemt at placere prøvebeholderne i badet
- Temperaturregulering op til 130 °C
- Nedsænkningsdybde af prøverne fra 35 til 75 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 40 °C |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kommunikation | RS 232, USB |
| Flowhastighed | 18 l/min. |
| Pumpetype | Tryk/sugepumpe |
| Temperaturområde | Op til 130 °C |
| Vise | TFT LCD |
| Inkluderer | ICC Control Immersion Circulator, BL.ICC Bath Bridge, PDS.IB.R.RO Pumpeforbindelsessæt med flowfordeler, rustfrit stålbad, RO15 Multi-position magnetomrører |
| Vis mere |