Beskrivelse
- Pakken inkluderer: ICC kontrol kompakt nedsænkningscirkulator, IB R RO 15 øko plastbad (størrelse L), RO 15 magnetomrører, BL.ICC stor bro
- Badeåbning: 317 x 492 mm
- Nedsænkningsdybde: 35 til 75 mm
- Maks. temperatur i plastbadet (øko-serien): 80 C (°kun vand)
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 40 °C |
| Oversigt | Cirkulationsbad med 15 rørepositioner til glasbægre op til 250 ml |
| Certificeringer/compliance | Tekniske data er i overensstemmelse med standarden: DIN 12876 |
| Kommunikation | RS 232 interface, USB interface (til firmwareopdateringer) |
| Flowhastighed | 18 l/min. |
| Pumpetype | Tryk-/sugepumpe |
| Temperaturområde | Stuetemperatur+ 10 K ved 1000 rpm - 150 °C |
| Vise | TFT (opløsning 0,1 K) |
| Funktioner | Advarselsfunktioner: optisk, akustisk, overtemperatur; Beskyttelse på underniveau; Over-niveau beskyttelse; Display til betjening med udv. Sensor; Kalibreringsmulighed |
| Til brug med (applikation) | Kompakte cirkulationspumper |
| Vis mere |