Få mere at vide
IKA™ ICC Basic IB R RO 15 eco Compact Immersion Cirkulator
Artikelnummer. 16218321 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
230 / 115 V
Artikelnummer. Spænding
16218321 230 / 115 V
1 options
Artikelnummer. 16218321 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010002471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40997.09 DKK
    37470.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 3526.38 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
IKA letter konfigurationen af dit temperaturstyringssystem ved at tilbyde klar til tilslutningspakker med alt nødvendigt tilbehør. Cirkulationsbad med 15 omrøringspositioner til glasbægre op til 250 ml.
  • Pakken indeholder
    • ICC grundlæggende
    • IB R RO 15 øko
    • RO 15 magnetomrører
    • BL.ICC stor bro
  • Maksimal temperatur 100 °C
  • Nedsænkningsdybde: 35 til 75 mm
  • Maks. temperatur i plastbadet (''eco''-serien): 100 C (°kun vand)
*Tekniske data vedrører det temperaturstyringsinstrument, der er inkluderet i pakken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12876
Flowhastighed 18 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +100 °C
Vise LED
Antal stillinger 15
Temperatur (metrisk) Maksimum 100 °C
Dimensioner (D x B x H) 200 x 145 x 340 mm
Dybde (metrisk) interiør 150 mm
Vægt (metrisk) 22.23 kg
Elektriske krav 230/115 V, 50/60 Hz, 2100 W
Spænding 230 / 115 V